Learn More
Psoralen, Mikromol™
Descrizione
Psoralen
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Psoralen |
| CAS | 66-97-7 |
| Nomi componenti o analita | Psoralen |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C11 H6 O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, Furocoumarin (6CI), 2-Propenoic acid, 3-(6-hydroxy-5-benzofuranyl)-, Δ-lactone, 6,7-Furanocoumarin, Ficusin, Furo[2',3':7,6]coumarin, Furo[4',5':6,7]coumarin, NSC 404562, Prosuler, Psoralen, Psoralene |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H6O3/c12-11-2-1-7-5-8-3-4-13-9(8)6-10(7)14-11/h1-6H |
| SMILES | O=C1Oc2cc3occc3cc2C=C1 |
| IUPAC Name | furo[3,2-g]chromen-7-one |
| Vedi altri risultati |