Learn More
Psoralen, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Psoralen |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 25 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H6O3/c12-11-2-1-7-5-8-3-4-13-9(8)6-10(7)14-11/h1-6H |
| Peso formulazione | 186.0317 |
| Percent Purity | >95% |