Learn More
Grant Bio™ PSU-10i Orbital Platform Shaker
Codice prodotto. 12994025
Cambia vista
Click to view available options
Orbita:
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Orbita Dimensione della confezione
12994025 10 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12994025 Fornitore Grant Bio™ N. del fornitore PSU10i
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Delivers accurate repeatability of time sensitive incubations. Grant Bio™ PSU-10i Orbital Platform Shaker with exceptionally quiet motor provides consistent and even shaking.
  • Variable shaking speed: 50 to 450rpm
  • Reliable direct drive system
  • Automatic load balancing system
  • Continuous or timed operation with automatic switch-off
  • 5 interchangeable platforms for vessels up to 250ml including an 88 place spring loaded platform for tubes up to 30mm diameter
  • Simple to set up and easy to operate
  • Loads up to 3kg
  • Note: platforms need to be ordered separately. See accessories.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Orbita 10 mm
Capacità portata carico (sistema metrico) 3 kg
Intervallo di velocità 50 to 450 rpm
Temperature Range (Metric) 4°C to 40°C
Frequenza 50/60 Hz
Profondità (sistema metrico) 205 mm
Altezza (sistema metrico) 90 mm
Larghezza (sistema metrico) 220 mm
Peso (sistema metrico) 3.4 kg
Modello PSU-10i
Display 2-line 16 character LCD
Intervallo temporizzatore 1 min. to 96 hr.