Learn More
Horst™ Pt 100 Sensor
Codice prodotto. 10719822
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
4mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10719822 4mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10719822 Fornitore Horst™ N. del fornitore 70308
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.44€
    96.33€ / pezzi 1
    Risparmia 59.11€
    38% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Specifica
Diametro (sistema metrico) 4mm
Diametro (sistema metrico) interno 4 mm
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Materiale Fiber Glass
Lunghezza cavo di alimentazione (sistema metrico) 50mm
Product Type Pt 100 Sensor
Temperatura (sistema metrico) 500°C