Learn More
IKA™ PT 1000.70 3.3 Borosilicate Glass Temperature Sensor
Codice prodotto. 10024053 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
7 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10024053 7 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10024053 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0003736000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.00€
    186.00€ / pezzi 1
    Risparmia 7.00€
    3% Sconto
In stock
Specifica
Diametro (sistema metrico) 7 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) For 3589W/6097C
Modello PT 1000.70
Temperatura (sistema metrico) -10°C to +400°C
Tipo Temperature Sensor