missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ PT 1000.90 1.4571 Stainless Steel Temperature Sensor

Codice prodotto. 13490557 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1000 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 13490557

Marca: IKA™ 0004480600

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Diametro (sistema metrico) 3 mm
Lunghezza (sistema metrico) 1000 mm
Modello PT 1000.90
Temperatura (sistema metrico) -10°C to +260°C
Tipo Temperature Sensor
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato