Descrizione
- Sonda di temperatura per una precisa termoregolazione del fluido
- Ideale per agitatori magnetici riscaldanti
Specifica
Specifica
| Temperatura (sistema metrico) | 50°C to 310°C |
| Tipo | Temperature Probe |
| Materiale | Stainless Steel |