Learn More
PTEN 293T Cell Overexpression Lysate 2 (Denatured), Abnova
Codice prodotto. 16113745
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16113745 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16113745 Fornitore Abnova N. del fornitore H00005728T02.100uL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Western Blotting
Especificaciones
Linea cellulare 293T
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Descrizione PTEN 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N. accesso geni NM_000314.4
Peso molecolare 44.44
Intervallo di pH 6.8
Plasmide pCMV-PTEN full-length
Analisi di controllo qualità Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-PTEN antibody (H00005728-B02) by western blotting
Quantità 100 μL
Tampone di conservazione 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Specie ospite Human
Content And Storage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 100UL PTEN 293T Cell Transient Overexpression Lysa
Palabra de advertencia
  • Attenzione
Clasificación
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.