Learn More
PTEN 293T Cell Overexpression Lysate 2 (Denatured), Abnova
Descripción
Western Blotting
Especificaciones
Especificaciones
| Linea cellulare | 293T |
| Da utilizzare con (applicazione) | Western Blot |
| Descrizione | PTEN 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) |
| N. accesso geni | NM_000314.4 |
| Peso molecolare | 44.44 |
| Intervallo di pH | 6.8 |
| Plasmide | pCMV-PTEN full-length |
| Analisi di controllo qualità | Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-PTEN antibody (H00005728-B02) by western blotting |
| Quantità | 100 μL |
| Tampone di conservazione | 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 100UL PTEN 293T Cell Transient Overexpression Lysa
- Attenzione
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?