Learn More
Bohlender™ PTFE 2-Way Stopcock
Codice prodotto. 10023431
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni filo:
GL18
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni filo unitSize
10023431 GL18 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10023431 Fornitore Bohlender™ N. del fornitore E68418
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    233.10€
    70.43€ / pezzi 1
    Risparmia 162.67€
    69% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Specifica
Materiale PTFE
Overall Length (Metric) 64 mm
Da utilizzare con (applicazione) For distributing liquids or gases
Min. Operating Temperature (Metric) -30°C
Dimensioni filo GL18
Larghezza (sistema metrico) 30 mm
Forma I
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 150°C
Product Type Two-way Stopcock