Learn More
Masterflex™ PTFE 3-Way Direct Lift Solenoid Valve
Codice prodotto. 11700029
Cambia vista
Click to view available options
Tensione:
12 VDC
24 VDC
Pressione massima:
18 psi
30 psi
60 psi
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tensione Pressione massima unitSize
11700029 12 VDC 30 psi Pezzo
11790019 24 VDC 60 psi Pezzo
12843223 24 VDC 30 psi Pezzo
13257499 24 VDC 18 psi Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11700029 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0154011
Spedizione stimata: 04-09-2026
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for use with high-purity or corrosive fluids
Temperatura operativa max (sistema metrico) 70°C
Materiale PTFE
Quantità 1 Each
Tipo 3-way Direct Lift Solenoid Valve
Tensione 12 VDC
Pressione massima 30 psi