Learn More
Masterflex™ PTFE 3-Way Direct Lift Solenoid Valve
Codice prodotto. 12843223 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tensione:
12 VDC
24 VDC
Pressione massima:
18 psi
30 psi
60 psi
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tensione Pressione massima Dimensione della confezione
12843223 24 VDC 30 psi Pezzo
11700029 12 VDC 30 psi Pezzo
11790019 24 VDC 60 psi Pezzo
13257499 24 VDC 18 psi Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12843223 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0154012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.00€
    193.97€ / pezzi 1
    Risparmia 79.03€
    28% Sconto
Spedizione stimata: 04-01-2027
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for use with high-purity or corrosive fluids
Temperatura operativa max (sistema metrico) 70°C
Materiale PTFE
Quantità 1 Each
Tipo 3-way Direct Lift Solenoid Valve
Tensione 24 VDC
Pressione massima 30 psi