Learn More
Aalborg™ PTFE Aluminum Shell Needle Valve
Descrizione
- Fluids in contact with PTFE only
- Structurally rigid metal shell.
- One PTFE o-ring
- Simplicity - only seven components.
- Up to 55 SLPM (air) or 2.8 LPM (water)
Specifica
Specifica
| Tipo | Needle Valve |
| Include | Glass Nipple Fitting |
| Velocità di flusso dell'aria | 55 L/min. |
| Portata flusso d'acqua | 28 mL/min. |
| Temperatura operativa max (sistema metrico) | 65°C |