Learn More
Fisherbrand™ Agitatore ad ancora con asta propulsore in PTFE
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiDescrizione
Gli agitatori ad asta in PTFE sono caratterizzati da una esclusiva struttura interamente modellata e da rotore sagomato appositamente per albero di trasmissione rinforzato in acciaio interamente rivestito in PTFE.
- Resistenti chimicamente, inerti e a prova di perdita
- Pulizia semplice
- Nessuna contaminazione crociata
- Infrangibili
- Antigraffio
- Per temperature fino a circa 280°C
- I modelli ad asta esposta (EX) sono realizzati con nucleo in acciaio inox con estremità esposta, per un fissaggio più saldo al mandrino
- Per la miscelazione di sostanze ad alta viscosità a velocità inferiori
Specifica
Specifica
| Diametro ventola (sistema metrico) | 100 mm |
| Diametro (sistema metrico) albero | 9.5 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Guida agitatore universale |
| Da utilizzare con (applicazione) | Miscelazione |
| Lunghezza (sistema metrico) | 650 mm |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Temperatura (sistema metrico) | °° |
| Tipo | Agitatore ad ancora con asta in PTFE |