Learn More
Fisherbrand™ Agitatore ad ancora con asta propulsore in PTFE
Codice prodotto. 10780333 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1000 mm (EX)
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm
650 mm (EX)
750 mm (EX)
Diametro (sistema metrico) albero:
6 mm
8 mm
9.5 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Diametro ventola (sistema metrico):
80 mm
100 mm
140 mm
140 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) albero Diametro ventola (sistema metrico) Dimensione della confezione
10780333 550 mm 10 mm 100 mm Pezzo
10446101 650 mm 10 mm 140 mm Pezzo
10418791 750 mm (EX) 9.5 mm 140 mm Pezzo
10456101 650 mm (EX) 12 mm 140 mm Pezzo
10339880 650 mm (EX) 9.5 mm 140 mm Pezzo
10197651 1000 mm (EX) 12 mm 140 mm Pezzo
10085921 750 mm (EX) 10 mm 140 mm Pezzo
10341592 750 mm (EX) 12 mm 140 mm Pezzo
10526712 550 mm 9.5 mm 140 mm Pezzo
10470751 650 mm 9.5 mm 140 mm Pezzo
10646681 550 mm 9.5 mm 100 mm Pezzo
10269891 500 mm 8 mm 80 mm Pezzo
10516712 650 mm 9.5 mm 100 mm Pezzo
10115590 500 mm 6 mm 80 mm Pezzo
10496861 400 mm 8 mm 80 mm Pezzo
10248020 400 mm 6 mm 80 mm Pezzo
10629542 300 mm 8 mm 80 mm Pezzo
10637501 300 mm 6 mm 80 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Codice prodotto. 10780333
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.40€
    49.12€ / pezzi 1
    Risparmia 6.28€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Da utilizzare con guide delle aste per miscelare sostanze ad alta viscosità a velocità più basse. Le aste per agitatori ad ancora in PTFE hanno un nucleo in acciaio inox.
Gli agitatori ad asta in PTFE sono caratterizzati da una esclusiva struttura interamente modellata e da rotore sagomato appositamente per albero di trasmissione rinforzato in acciaio interamente rivestito in PTFE.
  • Resistenti chimicamente, inerti e a prova di perdita
  • Pulizia semplice
  • Nessuna contaminazione crociata
  • Infrangibili
  • Antigraffio
  • Per temperature fino a circa 280°C
  • I modelli ad asta esposta (EX) sono realizzati con nucleo in acciaio inox con estremità esposta, per un fissaggio più saldo al mandrino
  • Per la miscelazione di sostanze ad alta viscosità a velocità inferiori
Specifica
Diametro ventola (sistema metrico) 100 mm
Diametro (sistema metrico) albero 10 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Guida agitatore universale
Da utilizzare con (applicazione) Miscelazione
Lunghezza (sistema metrico) 550 mm
Quantità 1 ciascuno
Temperatura (sistema metrico) °°
Tipo Agitatore ad ancora con asta in PTFE