Learn More
Buerkle™ PTFE Ultrapure Barrel Pump with Discharge Hose
Codice prodotto. 16319571 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
180 mL/stroke
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Dimensione della confezione
16319571 180 mL/stroke Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16319571 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 56060401
In stock
Provides high chemical resistance and safe transfer, even with liquids which attack conventional materials such as PP or PVC.
  • Immersion tube Ø 32 mm
  • All valves are made of solid PTFE/PVDF
  • Top quality
  • 3-year warranty
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Immersion depth of 40 cm
Include Discharge Tube
Materiale PTFE
Portata 180 mL/stroke
Applicazioni For transferring ultra-pure liquids, Hand-Operated
Colore White
Profondità (sistema metrico) 40 cm
Product Type Barrel Pump
Da utilizzare con (apparecchiatura) For containers up to 30 L
Quantità 1 Ea.