Specifica
| Descrizione | Gamma di temperatura: da -200 a +280 °C |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 125 mm |
| Materiale | PTFE |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori con apertura del diametro di 90 o 100 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 2.5 mm |
| Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda tecnica del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali |