Learn More
Fisherbrand™ Coperchio per becher in PTFE
Codice prodotto. 16266511 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
75 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Becher
Containers with 170mm diameter opening
Contenitori con apertura del diametro di 13 mm
Contenitori con apertura del diametro di 24 mm
Contenitori con apertura del diametro di 32 mm
Contenitori con apertura del diametro di 59 mm
Contenitori con apertura del diametro di 90 o 100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
16266511 20 mm Contenitori con apertura del diametro di 13 mm pezzi 10
16276511 30 mm Contenitori con apertura del diametro di 24 mm pezzi 10
16286511 40 mm Contenitori con apertura del diametro di 32 mm pezzi 10
16296511 50 mm Becher pezzi 10
16206521 65 mm Becher pezzi 5
16216521 75 mm Contenitori con apertura del diametro di 59 mm pezzi 5
16226521 80 mm Becher pezzi 5
16236521 100 mm Becher pezzi 5
10676921 125 mm Contenitori con apertura del diametro di 90 o 100 mm Pezzo
10024680 150 mm Becher Pezzo
10384553 200 mm Containers with 170mm diameter opening Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 16266511
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Da poggiare sopra il becher per prevenire la contaminazione. Il coperchio per becher in PTFE è disponibile in vari formati.
  • Inert, chemically resistant
  • Smooth internal finish
  • Exceptional thermal resistance: can be used down to -200°C and up to 280°C
  • Isostatically molded from pure PTFE
Specifica
Descrizione Gamma di temperatura: da -200 a +280 °C
Diametro (sistema metrico) esterno 20 mm
Materiale PTFE
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori con apertura del diametro di 13 mm
Altezza (sistema metrico) 2.5 mm
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda tecnica del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali