Specifica
| Colore | Bianco |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 90 mm |
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 90 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 600 ml |
| Materiale | PTFE (politetrafluoroetilene) |
| Altezza (sistema metrico) | 125 mm |
| Temperatura (sistema metrico) operativa max | 280 °C |
| Tipo | Becher |
| Autoclavabile | Sì |
| Monouso | Reusable |
| Vedi altri risultati |