Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | PTFE Shaft Stirrer, Plain Shaft for Blades |
| Da utilizzare con (applicazione) | Stirring in Narrow Neck Vessel |
| Altezza lama (sistema metrico) | 19 mm |
| Quantità | 1 Each |
| Temperatura (sistema metrico) | °° |
| Spessore (sistema metrico) | 3 mm |
| Tipo | PTFE Blades for PTFE Shafts and Complete PTFE Blade with PTFE Shaft |
| Larghezza (sistema metrico) | 76 mm |
| Peso (sistema metrico) | 8 g |
| Materiale | PTFE |