Learn More
Fisherbrand™ PTFE Blade for Plain Shafts
Codice prodotto. 16255851 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
52 mm
65 mm
75 mm
90 mm
105 mm
125 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
16255851 52 mm pezzi 10
16215861 125 mm pezzi 10
16295851 75 mm pezzi 10
16285851 65 mm pezzi 10
16205861 105 mm pezzi 10
16225861 150 mm pezzi 5
16275851 90 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 16255851
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.90€
    16.71€ / pezzi 10
    Risparmia 2.19€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from Virgin PTFE materials with FDA and USP Class VI approvals. Cowie Technology™ PTFE Blade for Plain Shafts fit all standard shafts for blades.
  • Made of PTFE
  • Totally inert and non-scratch
  • Available in square end and plain end format
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) PTFE Shaft Stirrer, Plain Shaft for Blades
Da utilizzare con (applicazione) Stirring in Narrow Neck Vessel
Altezza lama (sistema metrico) 14 mm
Quantità 1 Each
Temperatura (sistema metrico) °°
Spessore (sistema metrico) 3 mm
Tipo Blades for Plain Shafts
Larghezza (sistema metrico) 52 mm