Learn More
Cowie Technology™ Flacone in PTFE
Codice prodotto. 10094360 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Diametro (sistema metrico) interno collo:
10 mm
12 mm
19 mm
25 mm
35 mm
49.6 mm
57 mm
60 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno collo Dimensione della confezione
10094360 25 ml 19 mm Pezzo
10277950 5 ml 10 mm Pezzo
10074340 10 ml 12 mm Pezzo
10598242 50 ml 25 mm Pezzo
10598432 100 ml 35 mm Pezzo
10004370 150 ml 35 mm Pezzo
10769182 500 ml 49.6 mm Pezzo
10167941 1000 ml 57 mm Pezzo
10466481 2000 ml 60 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 10094360
Spedizione stimata: 07-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le maniglie stampate consentono una facile manipolazione. Il flacone con tappo a vite in PTFE è inerte e resistente alle sostanze chimiche.
  • Isostatically molded in pure PTFE and with super smooth internal finish, FDA approved
  • Insoluble and non-contaminating
  • Exceptional thermal resistance can be used from -200°C to +280°C
  • Hand grips for ease of manipulation
  • Do not use, when sealed, for chemical reactions or digestions, loosen lid when thermal sterilizing
Specifica
Capacità (sistema metrico) 25 ml
Colore Bianco
Diametro (sistema metrico) interno collo 19 mm
Da utilizzare con (applicazione) Conservazione di prodotti chimici pericolosi
Altezza (sistema metrico) con chiusura 61 mm
Materiale PTFE
Temperatura max (sistema metrico) 280 °C
Temperature Range (Metric) Da -200 °C a +280 °C
Spessore (sistema metrico) 2.25 mm
Peso (sistema metrico) 46 g
Closure Included Sì
Graduated No
Diametro (sistema metrico) 33 mm
Tipo di chiusura A vite
Autoclavabile Sì
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Product Type Storage Bottle