Learn More
Cowie Technology™ Flacone in PTFE
Catalog Number p-8007742
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Diametro (sistema metrico):
22 mm
26 mm
33 mm
43 mm
52 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo:
10 mm
12 mm
19 mm
25 mm
35 mm
49.6 mm
57 mm
60 mm
Le maniglie stampate consentono una facile manipolazione. Il flacone con tappo a vite in PTFE è inerte e resistente alle sostanze chimiche.
  • Isostatically molded in pure PTFE and with super smooth internal finish, FDA approved
  • Insoluble and non-contaminating
  • Exceptional thermal resistance can be used from -200°C to +280°C
  • Hand grips for ease of manipulation
  • Do not use, when sealed, for chemical reactions or digestions, loosen lid when thermal sterilizing
Tipo di chiusura A vite
Diametro (sistema metrico) 22 mm
Product Type Container
Capacità (sistema metrico) 5 ml
Colore Bianco
Diametro (sistema metrico) interno collo 10 mm
Da utilizzare con (applicazione) Conservazione di prodotti chimici pericolosi
Altezza (sistema metrico) con chiusura 35 mm
Materiale PTFE
Temperatura max (sistema metrico) 280 °C
Temperature Range (Metric) Da -200 a +280 °C
Spessore (sistema metrico) 2 mm
Peso (sistema metrico) 14 g
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Closure Included
Autoclavabile
Graduated No