Learn More
Fisherbrand™ PTFE Bottle
Codice prodotto. 16285971 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
16285971 5000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16285971
Spedizione stimata: 08-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ PTFE Bottles with leak free performance are suitable for low temperature applications. Isostatically molded with smooth internal finish.
  • Isostatically molded in pure PTFE and with super smooth internal finish, FDA approved
  • Insoluble and non-contaminating
  • Exceptional thermal resistance can be used from -200°C to +280°C
  • Hand grips for ease of manipulation
  • Do not use, when sealed, for chemical reactions or digestions, loosen lid when thermal sterilizing
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5000 mL
Descrizione Fisherbrand™ PTFE Bottle, 5000ml
Materiale PTFE
Quantità 1
Temperature Range (Metric) -200°C to +280°C
Altezza (sistema metrico) 335 mm
Diametro (sistema metrico) 170 mm