Learn More
Fisherbrand™ Agitatore ad asta centrifugo in PTFE
Use with shaft guides for round vessels with narrow necks. The PTFE centrifugal stir shafts include blades that open during increasing speed, medium to high speeds are required.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.22500kg
Descrizione
Gli agitatori ad asta in PTFE sono caratterizzati da una esclusiva struttura interamente modellata e da rotore sagomato appositamente per albero di trasmissione rinforzato in acciaio interamente rivestito in PTFE.- Resistenti chimicamente, inerti e a prova di perdita
- Pulizia semplice
- Nessuna contaminazione crociata
- Infrangibili
- Antigraffio
- Per temperature fino a circa 280°C
- I modelli ad asta esposta (EX) sono realizzati con nucleo in acciaio inox con estremità esposta, per un fissaggio più saldo al mandrino
- Per recipienti arrotondati con collo stretto
- Le pale si aprono con l'aumentare della velocità; richiede velocità medio-alte
Specifica
70 mm | |
Guida agitatore universale | |
650 mm (EX) | |
Da -200 a +280 °C |
10 mm | |
Miscelazione | |
1 ciascuno | |
Agitatore ad asta centrifugo in PTFE & estremità esposta per agitatore con asta in PTFE |