Descrizione
Gli agitatori ad asta in PTFE sono caratterizzati da una esclusiva struttura interamente modellata e da rotore sagomato appositamente per albero di trasmissione rinforzato in acciaio interamente rivestito in PTFE.
- Resistenti chimicamente, inerti e a prova di perdita
- Pulizia semplice
- Nessuna contaminazione crociata
- Infrangibili
- Antigraffio
- Per temperature fino a circa 280°C
- I modelli ad asta esposta (EX) sono realizzati con nucleo in acciaio inox con estremità esposta, per un fissaggio più saldo al mandrino
- Per recipienti arrotondati con collo stretto
- Le pale si aprono con l'aumentare della velocità; richiede velocità medio-alte
Specifica
Specifica
| Diametro ventola (sistema metrico) | 70 mm |
| Diametro (sistema metrico) albero | 9.5 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Guida agitatore universale |
| Da utilizzare con (applicazione) | Miscelazione |
| Lunghezza (sistema metrico) | 650 mm (EX) |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Temperatura (sistema metrico) | °° |
| Tipo | Agitatore ad asta centrifugo in PTFE & estremità esposta per agitatore con asta in PTFE |
| Peso (sistema metrico) | 240 g |
| Materiale | PTFE |