Learn More
Fisherbrand™ Agitatore ad asta centrifugo in PTFE
Codice prodotto. 10626351 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1000 mm (EX)
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX)
750 mm (EX)
Diametro (sistema metrico) albero:
6 mm
8 mm
9.5 mm
10 mm
12 mm
Diametro ventola (sistema metrico):
40 mm
50 mm
70 mm
80 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) albero Diametro ventola (sistema metrico) unitSize
10626351 500 mm 6 mm 50 mm Pezzo
10187701 1000 mm (EX) 12 mm 80 mm Pezzo
10127801 650 mm (EX) 12 mm 80 mm Pezzo
10586902 650 mm (EX) 9.5 mm 70 mm Pezzo
10268000 750 mm (EX) 9.5 mm 70 mm Pezzo
10137801 750 mm (EX) 12 mm 80 mm Pezzo
10486481 650 mm (EX) 10 mm 70 mm Pezzo
10035951 750 mm (EX) 10 mm 70 mm Pezzo
10564362 300 mm 8 mm 40 mm Pezzo
10084650 400 mm 6 mm 40 mm Pezzo
10467441 400 mm 8 mm 40 mm Pezzo
10457251 550 mm 10 mm 70 mm Pezzo
10576902 650 mm 9.5 mm 70 mm Pezzo
10649732 500 mm 8 mm 50 mm Pezzo
10074650 300 mm 6 mm 40 mm Pezzo
10566902 550 mm 9.5 mm 70 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Product Code. 10626351
Only null left
Add to basket
Add to basket
Use with shaft guides for round vessels with narrow necks. The PTFE centrifugal stir shafts include blades that open during increasing speed, medium to high speeds are required.
Gli agitatori ad asta in PTFE sono caratterizzati da una esclusiva struttura interamente modellata e da rotore sagomato appositamente per albero di trasmissione rinforzato in acciaio interamente rivestito in PTFE.
  • Resistenti chimicamente, inerti e a prova di perdita
  • Pulizia semplice
  • Nessuna contaminazione crociata
  • Infrangibili
  • Antigraffio
  • Per temperature fino a circa 280°C
  • I modelli ad asta esposta (EX) sono realizzati con nucleo in acciaio inox con estremità esposta, per un fissaggio più saldo al mandrino
  • Per recipienti arrotondati con collo stretto
  • Le pale si aprono con l'aumentare della velocità; richiede velocità medio-alte
Specifications
Diametro ventola (sistema metrico) 50 mm
Diametro (sistema metrico) albero 6 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Guida agitatore universale
Da utilizzare con (applicazione) Miscelazione
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Quantità 1 ciascuno
Temperatura (sistema metrico) °°
Tipo Agitatore ad asta centrifugo in PTFE