Specifica
| Certificazione/Conformità | Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) |
| Materiale chiusura | PTFE |
| Colore chiusura | White |
| Colore | White |
| Capacità (sistema metrico) | 18 mL |
| Materiale | PTFE |
| Da utilizzare con | PTFE Test Tube Racks |
| N. per confezione | 1 |
| Imballaggio | 1Each |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Vedi altri risultati |