Learn More
VITLAB™ PTFE Clock Shells
Codice prodotto. 15282749
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
60 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
15282749 60 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15282749 Fornitore VITLAB™ N. del fornitore 80452
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.10€
    27.92€ / pezzi 10
    Risparmia 6.18€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 03-12-2026
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale PTFE
Forma Round
Tipo Watch Glass
Da utilizzare con (applicazione) Used as Beaker Covers
Diametro (sistema metrico) 60 mm