Learn More
Bohlender™ PTFE Clock Shells
Codice prodotto. 10247641
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
125 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10247641 125 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10247641 Fornitore Bohlender™ N. del fornitore A20004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.30€
    23.59€ / pezzi 1
    Risparmia 3.71€
    13% Sconto
Spedizione stimata: 07-10-2026
Specifica
Materiale PTFE
Forma Convex
Tipo Watch Glass
Altezza (sistema metrico) 12 mm
Diametro (sistema metrico) 125 mm