Learn More
IKA™ PTFE Coated Stirring Bar Remover
Codice prodotto. 10321352 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
350 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10321352 350 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10321352 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0001293100
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Specifica
Descrizione PTFE coated
Da utilizzare con (applicazione) For IKAFLON and TRIKA Stirring Bars Up to 80mm in Length
Diametro (sistema metrico) 8 mm
Lunghezza (sistema metrico) 350 mm