Learn More
Bochem™ Pinze per crogioli rivestite in PTFE
Codice prodotto. 10058710
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
Materiale:
Rivestimento in PTFE
Rivestimento superficiale:
PTFE
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Materiale Rivestimento superficiale Dimensione della confezione
10058710 250 mm Rivestimento in PTFE PTFE Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10058710 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 2401
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
In acciaio inox 18/10. Le pinze per crogioli BOCHEM™ sono rivestite in PTFE.
  • Rivestimento in PTFE
  • Con scanalature
Specifica
Product Type Pinze per crogiolo
Rivestimento superficiale PTFE
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Materiale Rivestimento in PTFE