Learn More
Fisherbrand™ PTFE Crucible
Codice prodotto. 16245941 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
16245941 100 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16245941
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ PTFE Crucibles have a super smooth internal finish, are chemically inert and usable to 280°C
  • Total Chemical Resistance
  • High Purity
  • Temperature Range -200°C to +280°C
  • Non contaminating
  • Easy to clean
Specifications
Descrizione Fisherbrand™ PTFE Crucible
Materiale PTFE
Quantità 1
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Diametro (sistema metrico) esterno 60 mm
Altezza (sistema metrico) 45 mm