Specifica
| Materiale | PTFE |
| Larghezza (sistema metrico) | 44mm |
| Capacità (sistema metrico) | 25 mL |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 44mm |
| Altezza (sistema metrico) | 26mm |
| Product Type | Containers |