Learn More
Fisherbrand™ PTFE Crucibles
Codice prodotto. 16235941 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
25 mL
75 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
16235941 5 mL pezzi 5
10416212 25 mL Pezzo
10119811 75 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16235941
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Guaranteed inert and crack-free. Fisherbrand™ PTFE Crucibles can be used up to 280°C.
  • Isostatically molded in pure PTFE
  • Heavy wall construction
Specifica
Materiale PTFE
Larghezza (sistema metrico) 27mm
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Diametro (sistema metrico) esterno 27mm
Altezza (sistema metrico) 16mm
Product Type Containers