Learn More
Epredia™ PTFE Diagnostic Slides
Codice prodotto. 10559451 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Conteggio pozzetti:
1
3
10
12
Colore:
Black
Blue
White
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Conteggio pozzetti Colore Dimensione della confezione
10559451 10 Black pezzi 100
10028210 12 White pezzi 100
10727761 1 Blue pezzi 100
10632391 3 Black pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10559451 Fornitore Epredia™ N. del fornitore X2XER208B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.00€
    104.51€ / pezzi 100
    Risparmia 100.49€
    49% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-02-2027
These hydrophobic coatings bind liquids applied to the wells and keeps fluids in the well area. Clean, flat and suitable for immediate use
  • Binds and keeps liquids applied to the well area
  • PTFE Construction
  • Provides wettable wells for staining and growing cell cultures
  • Prevents cross-contamination
  • Hydrophobic coatings are very durable and withstand the strongest stains
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 25 mm
Larghezza (sistema metrico) 75 mm
Materiale PTFE
Tipo Diagnostic Slide
Conteggio pozzetti 10
Colore Black
Descrizione 90°, ground edge
Diametro (sistema metrico) 6.7 mm Well
Quantità 100/Pk.