Learn More
Epredia™ PTFE Diagnostic Slides
Codice prodotto. 10632391 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Conteggio pozzetti:
1
3
10
12
Colore:
Black
Blue
White
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Conteggio pozzetti Colore unitSize
10632391 3 Black pezzi 100
10028210 12 White pezzi 100
10727761 1 Blue pezzi 100
10559451 10 Black pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10632391 Fornitore Epredia™ N. del fornitore X2XER203B
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These hydrophobic coatings bind liquids applied to the wells and keeps fluids in the well area. Clean, flat and suitable for immediate use
  • Binds and keeps liquids applied to the well area
  • PTFE Construction
  • Provides wettable wells for staining and growing cell cultures
  • Prevents cross-contamination
  • Hydrophobic coatings are very durable and withstand the strongest stains
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 25 mm
Larghezza (sistema metrico) 75 mm
Materiale PTFE
Tipo Diagnostic Slide
Conteggio pozzetti 3
Colore Black
Descrizione 90°, ground edge
Diametro (sistema metrico) 14 mm Well
Quantità 100/Pk.