Learn More
Epredia™ PTFE Diagnostic Slides
Codice prodotto. 10727761 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Conteggio pozzetti:
1
3
10
12
Colore:
Black
Blue
White
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Conteggio pozzetti Colore Dimensione della confezione
10727761 1 Blue pezzi 100
10028210 12 White pezzi 100
10632391 3 Black pezzi 100
10559451 10 Black pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10727761 Fornitore Epredia™ N. del fornitore X2XER215L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00€
    104.51€ / pezzi 100
    Risparmia 10.49€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 27-11-2026
These hydrophobic coatings bind liquids applied to the wells and keeps fluids in the well area. Clean, flat and suitable for immediate use
  • Binds and keeps liquids applied to the well area
  • PTFE Construction
  • Provides wettable wells for staining and growing cell cultures
  • Prevents cross-contamination
  • Hydrophobic coatings are very durable and withstand the strongest stains
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 25 mm
Larghezza (sistema metrico) 75 mm
Materiale PTFE
Tipo Diagnostic Slide
Conteggio pozzetti 1
Colore Blue
Descrizione 90°, ground edge
Diametro (sistema metrico) 8 mm Well
Quantità 100/Pk.