Learn More
Fisherbrand™ Becher a immersione in PTFE
Codice prodotto. 10156620 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10156620 100 ml Pezzo
10126670 1000 mL Pezzo
10536522 500 mL Pezzo
10369690 250 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10156620
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Afficher toutes les promotions
Spedizione stimata: 07-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilizza un nucleo in acciaio da 600 mm nell'albero per una rigidità eccellente. Il becher a immersione PTFE è chimicamente resistente e inerte.
PTFE sampling container with a detachable 600mm long shaft.
  • Chemically resistant and inert
  • Shafts have a steel core for rigidity
  • Fully encapsulated in PTFE
  • Suitable for sampling the most aggressive media
Spécification
Product Type Becher a immersione in PTFE
Materiale PTFE
Autoclavabile Sì
Include Becher a immersione in PTFE e asta in PTFE
Materiale chiusura PTFE
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Colore Bianco
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Da utilizzare con (applicazione) Analisi dell'acqua, campionamento di liquidi generici incluso l'azoto liquido
Da utilizzare con (apparecchiatura) Asta aggiuntiva in PTFE per becher a immersione in PTFE
Temperatura (sistema metrico) -200 - +280 °C
Dimensioni (L x P x A) 54 x 54 x 688 mm
Altezza vaschetta (sistema metrico) 70 mm
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 648 mm
Larghezza (sistema metrico) 54 mm
Larghezza vaschetta (sistema metrico) 54 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.