Specifications
| Product Type | Dipper Beaker |
| Materiale | PTFE |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Include | PTFE Dipper Beaker & PTFE Shaft |
| Materiale chiusura | PTFE |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Colore | White |
| Certificazione/Conformità | Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Water analysis, Sampling of general liquids including liquid nitrogen |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | PTFE Additional Shaft for PTFE Dipper Beakers |
| Show More |