Learn More
Fisherbrand™ Becher a immersione in PTFE
Codice prodotto. 10536522 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10536522 500 mL Pezzo
10126670 1000 mL Pezzo
10369690 250 mL Pezzo
10156620 100 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10536522
Spedizione stimata: 06-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Utilizza un nucleo in acciaio da 600 mm nell'albero per una rigidità eccellente. Il becher a immersione PTFE è chimicamente resistente e inerte.
PTFE sampling container with a detachable 600mm long shaft.
  • Chemically resistant and inert
  • Shafts have a steel core for rigidity
  • Fully encapsulated in PTFE
  • Suitable for sampling the most aggressive media
Specifica
Product Type Dipper Beaker
Materiale PTFE
Autoclavabile Autoclavable
Include PTFE Dipper Beaker & PTFE Shaft
Materiale chiusura PTFE
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Colore White
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
Da utilizzare con (applicazione) Water analysis, Sampling of general liquids including liquid nitrogen
Da utilizzare con (apparecchiatura) PTFE Additional Shaft for PTFE Dipper Beakers
Temperatura (sistema metrico) -200°C to +280°C
Dimensioni (L x P x A) 80 x 80 x 729 mm
Altezza vaschetta (sistema metrico) 126 mm
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 600 mm
Larghezza (sistema metrico) 80 mm
Larghezza vaschetta (sistema metrico) 80 mm dia.