Learn More
Fisherbrand™ Dipper Beaker Shafts
Codice prodotto. 15132569 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 12 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) unitSize
15132569 12 x 12 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15132569
Spedizione stimata: 30-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suitable for sampling the most aggressive media. Fisherbrand™ Dipper Beaker Shafts are fully encapsulated in PTFE plastic for rigidity.
  • Shafts have a steel core
  • Totally chemically resistant and inert
  • Additional shafts available to extend the dippers
Specifica
Product Type Dipper Beaker
Materiale PTFE
Autoclavabile Autoclavable
Materiale chiusura PTFE
Colore White
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
Da utilizzare con (apparecchiatura) PTFE Dipper Beakers
Temperatura (sistema metrico) -200°C to +280°C
Dimensioni (L x P) 12 x 12 mm
Dimensioni (L x P x A) 12 x 12 x 600 mm
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 600 mm
Larghezza (sistema metrico) 12 mm