Learn More
Bohlender™ PTFE Double-Sided Gaskets
Codice prodotto. 15860925
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Tubes with dia. 5.5 to 6.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15860925 Tubes with dia. 5.5 to 6.5 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15860925 Fornitore Bohlender™ N. del fornitore H97708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.20€
    47.71€ / pezzi 10
    Risparmia 82.49€
    63% Sconto
Spedizione stimata: 18-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
An excellent gasket option for Bohlender screw caps with aperture.
  • Providing temperature resistance from −60° to +230°C
  • Universal chemical resistance
  • FDA conformity
  • Silicone ring with double-sided PTFE washer
  • After assembly, product is only exposed to PTFE
  • Provided in packs of 10
  • For thread GL 14
Specifications
Colore White
Diameter (Metric) Inside 6 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tubes with dia. 5.5 to 6.5 mm
Lunghezza (sistema metrico) 3.6 mm
Quantità 10/Pk.
Diametro (sistema metrico) parte esterna 12 mm
Materiale PTFE, Silicone
Tipo Gasket, Double-sided