Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| Capacità (sistema metrico) | 25 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | Aggiunta goccia a goccia di sostanze chimiche |
| Materiale | PTFE |
| Temperature Range (Metric) | Da -200 °C a +280 °C |
| Colore chiusura | Bianco |
| Altezza (sistema metrico) | 86 mm |
| Materiale chiusura | PTFE |
| Dimensione chiusura | 33 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 33 mm |
| Autoclavabile | Sì |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?