Learn More
BRAND™ PTFE Dropping Bottle
Codice prodotto. 10213681 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10213681 50 mL Pezzo
10049740 25 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10213681 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 125328
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    114.65€ / pezzi 1
    Risparmia 4.35€
    3% Sconto
In stock
PTFE Dropping Bottle equipped with a dropper nozzle and screw cap.
  • Flexible
  • Outstanding chemical resistance
  • Dropper nozzle with screw cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Include Dropper Nozzle
Materiale PTFE
Closure Included Sì
Tipo di chiusura Screw Cap
Product Type Dropping Bottle