Learn More
Bohlender™ PTFE Evaporating Dishes
Codice prodotto. 10699401
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10699401 50 mL Pezzo
10257401 100 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10699401 Fornitore Bohlender™ N. del fornitore A17002
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Providing temperature resistance from -200° to +250°C.
  • Cylindrical shape
  • Universal chemical resistance
  • Without spout
  • FDA conformity
  • Available in different capacities
Specifica
Descrizione Cylindrical shape
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale PTFE
Tipo Evaporating Dish
Temperature Range (Metric) -200°C to +250°C
Altezza (sistema metrico) 25 mm
Diametro (sistema metrico) 66 mm