Learn More
Cole-Parmer™ Essentials PTFE Film
Codice prodotto. 15389193 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
25 ft.
Dimensione della confezione:
7.62m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
15389193 25 ft. 7.62m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15389193 Fornitore Cole-Parmer™ Essentials N. del fornitore 0827715
Save Up to 60% on Liquid Handling
Usa il codice promozionale 28028
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Chemical resistant, temperature resistant, non-stick PTFE Film protects benchtops, shelves, drawers, tables, trays, sinks, and other surfaces.
  • Material is not porous, will not stain, and will not absorb odors or other contaminants.
  • Reuseable film is easy to clean and easily cuts to size with scissors.
  • Non-stick properties make this film ideal for use as a weighing sheet.
Specifica
Applicazioni Use as a weighing sheet
Lunghezza (sistema imperiale) 25 ft.
Colore Opaque
Product Type Film
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Larghezza (sistema metrico) 304.8 mm
Lunghezza (sistema metrico) 7.62 m
Materiale PTFE
Spessore 127 μm