Learn More
SCAT™ PTFE Fitting
Codice prodotto. 10151263 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
1.6 mm
3.2 mm
4 mm
4.76 mm
6 mm
6.35 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
10151263 1.6 mm pezzi 10
31454264 6 mm -
10691894 3.2 mm pezzi 10
10120883 6.35 mm Pezzo
10593405 4.76 mm Pezzo
10282320 4 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10151263 Fornitore SCAT™ N. del fornitore 107041
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.10€
    70.95€ / pezzi 10
    Risparmia 6.15€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 21-12-2026
Connect your HPLC capillaries safely and tightly to your SCAT™ system. SCAT™ PFA fittings are chemically resistant and fit Safety Caps and Safety Waste Caps. Available for different capillary sizes.
I raccordi SCAT sono disponibili nelle seguenti versioni: - Raccordo in PFA con ghiera integrata in vari colori e diametri.- Connettori per tubi in vari diametri
Specifica
Tipo Raccordo PTFE
Colore Bianco
Diametro (sistema metrico) esterno 1.6 mm
Da utilizzare con (applicazione) Manipolazione del solvente HPLC, tappi di sicurezza per rifiuti HPLC
Da utilizzare con Safety Caps / Safety Waste Caps
Materiale PTFE