Learn More
Cowie Technology™ Piastra di evaporazione a forma piatta in PTFE
Codice prodotto. 10572202 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
180 mL
350 mL
Diametro (sistema metrico):
42 mm
60 mm
78 mm
80 mm
100 mm
Altezza (sistema metrico):
20 mm
25 mm
28 mm
46 mm
55 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10572202 25 mL 42 mm 25 mm Pezzo
10572392 50 mL 60 mm 20 mm Pezzo
10088171 100 mL 80 mm 28 mm Pezzo
10098171 180 mL 78 mm 46 mm Pezzo
10552972 350 mL 100 mm 55 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10572202
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Inerte e chimicamente resistente. La piastra di evaporazione piatta in PTFE è disponibile in diversi formati.
  • Isostatically molded in pure PTFE
  • Chemically resistant and inert
  • Super smooth internal finish
  • Usable to 280°C
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 0.83 fl oz.
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Materiale PTFE
Forma Round
Tipo Piastre di evaporazione in PTFE
Finitura interna Liscio
Temperature Range (Metric) Da -200 a +280 °C
Altezza (sistema metrico) 25 mm
Diametro (sistema metrico) 42 mm