Learn More
Cowie Technology™ Piastra di evaporazione a forma piatta in PTFE con beccuccio
Codice prodotto. 10582392 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
180 mL
350 mL
Diametro (sistema metrico):
65 mm
82 mm
102 mm
130 mm
132 mm
Altezza (sistema metrico):
12 mm
15 mm
20 mm
22 mm
36 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10582392 50 mL 82 mm 15 mm Pezzo
10383592 25 mL 65 mm 12 mm Pezzo
10222142 100 mL 102 mm 20 mm Pezzo
10110432 180 mL 130 mm 22 mm Pezzo
10028191 350 mL 132 mm 36 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10582392
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes spout for easy pouring. The PTFE flat-form evaporating dish with spout is available in a variety of sizes.
  • Isostatically molded in pure PTFE
  • Chemically resistant and inert
  • Super smooth internal finish
  • Usable to 280°C
  • Molded spout for easy pouring
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 1.66 fl oz.
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale PTFE
Forma Round
Tipo Evaporating Dish
Include Spout
Finitura interna Smooth
Temperature Range (Metric) -200°C to +280°C
Altezza (sistema metrico) 15 mm
Diametro (sistema metrico) 82 mm