Learn More
Cowie Technology™ PTFE Flat Type Adjustable Rotor Shaft Stirrer
Cowie Technology™ PTFE Flat Type Adjustable Rotor Shaft Stirrer slides over standard shafts and locks in place to give the most effective stirring patterns.
40.55€ - 63.05€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) PTFE Shaft Stirrers
Da utilizzare con (applicazione) Mixing
Quantità 1 Each
Temperatura (sistema metrico) -200°C to +280°C
Tipo PTFE Shaft Stirrer Flat Type Adjustable Rotor
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) albero Diametro ventola (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) albero Diametro ventola (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10581432
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cowie Technology™
005.706070
6 mm 70 mm
40.55€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10221902
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cowie Technology™
005.708070
8 mm 70 mm
40.55€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 11-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10231902
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cowie Technology™
005.710070
10 mm 70 mm
47.90€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10591432
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cowie Technology™
005.710100
10 mm 100 mm
48.80€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 11-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10630433
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cowie Technology™
005.712100
12 mm 100 mm
48.80€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10640433
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cowie Technology™
005.712150
12 mm 150 mm
63.05€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from Virgin PTFE materials with FDA and USP Class VI approvals.
  • Chemically Inert
  • Non-Contaminating
  • Usable to 280°C
Specifica
Specifica
PTFE Shaft Stirrers
1 Each
PTFE Shaft Stirrer Flat Type Adjustable Rotor
Mixing
-200°C to +280°C